Läs mer
Lonza™ MEBM™ Bröstepitelcelltillväxt Basal Medium, Fenolrödfri
Produktkod. 11695430
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11695430 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 11695430 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer CC3153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6205.00 SEK
    5174.35 SEK / Paket med 1
    Save 1030.65 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Basalt medium som kan användas med 1 kit av CC-4136 (mammare epitelceller tillväxtmedium SingleQuots™ kosttillskott och tillväxtfaktorer).
  • Basalt medium.
  • Fenolröd fri
  • Kan användas med 1 kit av CC-4136 (mammare epitelceller tillväxtmedium SingleQuots™ Kosttillskott och tillväxtfaktorer.
  • Optimerad för tillväxt av bröstepitelceller i en serumfri miljö.
  • Detta mediesystem har refererats till i över 130 unika publikationer som främst fokuserar på bröstcancerforskning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Produkttyp Basalt medium
Utan tillsatser Utan fenolrött
Kvantitet 500 ml
pH 7,25 till 7,65
Färg Klart
Innehåll och lagring Förvara mörkt vid 2 till 8 °C