Läs mer
Mecamylamin hydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 17790569 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17790569 1 g
17700579 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17790569 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 470010010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mecamylaminhydroklorid
CAS 826-39-1
Synonym 2-(metylamino)isokampanhydroklorid
Kvantitet 1 g
Smältpunkt >240 °C (D)
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C11 H21 N . H Cl
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till Nästan-vitt
Renhet ≥97,5 %