Läs mer
Tocris Bioscience™ Mecamylamine hydrochloride
Beskrivning
Non-competitive nicotinic acetylcholine receptor antagonist. Displays antidepressant-like effects in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1 R,2 S,4 S)-rel-N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1 ]heptan-2-amine hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 203.75 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.754 |