Läs mer
BICASA Väggbänk i MECC-serien
Produktkod. 17487383 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
900 x 1200 x 880/2100 mm
900 x 1200 x 880/930 mm
900 x 1500 x 880/2100 mm
900 x 1500 x 880/930 mm
900 x 1800 x 880/2100 mm
900 x 1800 x 880/930 mm
900 x 900 x 880/2100 mm
900 x 900 x 880/930 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H)
17487383 900 x 900 x 880/930 mm
17497383 900 x 900 x 880/2100 mm
17407393 900 x 1200 x 880/930 mm
17417393 900 x 1200 x 880/2100 mm
17427393 900 x 1500 x 880/930 mm
17437393 900 x 1500 x 880/2100 mm
17447393 900 x 1800 x 880/930 mm
17457393 900 x 1800 x 880/2100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17487383 Leverantör BICASA Leverantörsnummer MB.0900.900.0930.HPL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Väggbänk i MECC-serien komplett med laterala piedestaler, MECC-servicerygg, C-Frame sidostöd och duk, tvärstång och HPL-bänkskiva.
  • Laboratoriebänkar MECC-serien
  • Piedestal: Aluminiumdragen profil (150 x 25 mm och 150 x 50 mm) med vertikala slitsar
  • Servicerygg: Modulär stålram monterad på piedestalen på olika höjder med hjälppaneler horisontella rader
    • Kanalstruktur med passage för rör och ledningar
  • Utility Strip: Förborrat metallband i bänkhöjd
  • Utility Panels: Gjuten polypropen PP-hartsskydd (V0 flamskyddsmedel - IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-frame arbetsstationer: Certifierad enligt EN 13150:2001 och BRG 234/09.06
    • C-formade utjämningsstöd av stålrör - Horisontella tvärstänger - Sidobeklädnad av metallplåt
  • Bänkskivor: Oberoende enheter - installerade och fixerade ovanför C-ramen
  • Färger:
    • Metall: Ljusgrå matt bonderiserad polyuretanpulverlackering
    • Utility MECC-paneler: Silvergrå (frontplatta) - ABS Elpanel baklåda: Svart
    • Brandskyddande spånskiva 19 mm paneler: ljusgrå (2 dekorativa)
Specifikationer
Färg ljusgrå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad EN 13150 TUV-certifikat
Mått (D x B x H) 900 x 900 x 880/930 mm
Ramtyp C-ram
Med hjul Nej