Beskrivning
- Laboratoriebänkar MECC-serien
- Piedestaler: Aluminiumprofil (150 x 25 mm och 150 x 50 mm) med vertikala spår
- Serviceryggrad: Modulär stålram monterad på piedestalerna på olika höjder med verktygspaneler horisontella rader
- Trunkstruktur med passage för rör och ledningar
- Verktygsremsa: Förborrat metallband på bänkskivans höjd
- Verktygspaneler: Formgjuten polypropen-PP-hartsskydd (V0 flamskyddsmedel - IEC 60695-11-10 / -20)
- C-ramsarbetsstationer: Certifierad enligt EN 13150:2001 och BRG 234/09.06
- C-formade stålrörsramens nivelleringsstöd - Horisontella tvärbalkar - Laterala metallplåt
- Bänkskivor: Oberoende enheter – installerade och fastsatta ovanför C-FRAME
- Färger:
- Metall: Ljusgrå matt bonderiserad polyuretanpulverbeläggning
- Utility MECC-paneler: Silvergrå (frontskylt) - ABS elektrisk panel bakre låda: Svart
- Brandskyddande spånskivor 19 mm: Ljusgrå (2 dekorativa)
- Kranar: Epoxipulverbeläggning – ljusgrå färg; Vätskeidentifiering (handtag enligt EN13792:2000)
- Reagenshållarhylla: Belagd metall - konsol
- Pegboard: Plastpanel (akrylstativ)
Vänligen rådgör med din fastighetsförvaltning och projektdesignteam för installationen i ditt labb. Produkten säljs som en fristående produkt, exklusive installation.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | ljusgrå |
| Justerbar (höjd) | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Mått (D x B x H) | 900 x 600 x 900/2120 mm |
| Ramtyp | C-ram |
| Inkluderar | 2 hyllor för reagenshållare, diskbänk i polypropen med handfat, vattenblandare, ögontvätt och pinnbräda |