Läs mer
BICASA Väggbänk i MECC-serien med diskbänk, reagenshylla
Produktkod. 17487393 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
900 x 1200 x 900/2120 mm
900 x 600 x 900/2120 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H)
17487393 900 x 1200 x 900/2120 mm
17467393 900 x 600 x 900/2120 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17487393 Leverantör BICASA Leverantörsnummer MS.1200.900.2100.PP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
MECC-seriens väggbänk med handfat, reagenshylla levereras komplett med sidostöd, MECC-servicerygg, C-Frame sidostöd, tvärstång, diskbänk av polypropen med 1 handfat, vattenblandare, ögonskölj och pegboard.
  • Laboratoriebänkar MECC-serien
  • Piedestaler: Aluminiumprofil (150 x 25 mm och 150 x 50 mm) med vertikala spår
  • Serviceryggrad: Modulär stålram monterad på piedestalerna på olika höjder med verktygspaneler horisontella rader
    • Trunkstruktur med passage för rör och ledningar
  • Verktygsremsa: Förborrat metallband på bänkskivans höjd
  • Verktygspaneler: Formgjuten polypropen-PP-hartsskydd (V0 flamskyddsmedel - IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-ramsarbetsstationer: Certifierad enligt EN 13150:2001 och BRG 234/09.06
    • C-formade stålrörsramens nivelleringsstöd - Horisontella tvärbalkar - Laterala metallplåt
  • Bänkskivor: Oberoende enheter – installerade och fastsatta ovanför C-FRAME
  • Färger:
    • Metall: Ljusgrå matt bonderiserad polyuretanpulverbeläggning
    • Utility MECC-paneler: Silvergrå (frontskylt) - ABS elektrisk panel bakre låda: Svart
    • Brandskyddande spånskivor 19 mm: Ljusgrå (2 dekorativa)
  • Kranar: Epoxipulverbeläggning – ljusgrå färg; Vätskeidentifiering (handtag enligt EN13792:2000)
  • Reagenshållarhylla: Belagd metall - konsol
  • Pegboard: Plastpanel (akrylstativ)
Vänligen rådgör med din fastighetsförvaltning och projektdesignteam för installationen i ditt labb. Produkten säljs som en fristående produkt, exklusive installation.
Specifikationer
Färg ljusgrå
Justerbar (höjd) Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mått (D x B x H) 900 x 1200 x 900/2120 mm
Ramtyp C-ram
Inkluderar 2 hyllor för reagenshållare, diskbänk i polypropen med handfat, vattenblandare, ögontvätt och pinnbräda