Läs mer
SCAT™ Mekanisk nivåkontroll för fat
Produktkod. 15776663 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Längd (metrisk):
86 mm
150 mm
Material:
HDPE-EC
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Material Förpackningsstorlek
15776663 150 mm PTFE Varje
16688435 86 mm HDPE-EC -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15776663 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7970.00 SEK
    7330.41 SEK / Paket med 1
    Save 639.59 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 21-01-2027
Flytare för enkel nivåkontroll när du fyller eller tankar fat upp till 200 L.
  • Nivåkontroll för fat
  • Finns i olika material
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 L
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Kapacitet (engelska) 52,8 gal.
Längd (metrisk) 150 mm
Storlek G3/4 tum (m)
Längd (engelska) 5,9 tum
Material PTFE
Produkttyp Nivåkontroll