Läs mer
Karl Hecht™ Mekanisk manuell räknare
Produktkod. 10338911
Change view
Visad text:
0 till 9999
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visad text Förpackningsstorlek
10338911 0 till 9999 Varje
1 options
Produktkod. 10338911 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40344010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    356.47 SEK / Paket med 1
    Save 723.53 SEK
    66% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
En fyrsiffrig räknare med knapp för manuell räkning.
  • Räknaren hålls med pekfingret vid fingerbågen
  • Räknaren vrids tillbaka till noll med hjälp av återställningsknappen i sidled
  • Räknar från 0 till 0000
  • Hölje av förkromat stål
  • Ergonomisk design; ligger bekvämt i handen
Specifikationer
Produkttyp Manuell räknare
Visad text 0 till 9999
Material Hölje av förkromat stål
Kvantitet Varje