Läs mer
TFA Dostmann Mekaniskt stoppur
Produktkod. 16331278
Change view
Tidsintervall:
0 till 30 min.
Produktkod. Tidsintervall
16331278 0 till 30 min.
1 options
Produktkod. 16331278 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 38.1022
Beräknad leverans: 07-12-2026
Detta mekaniska stoppur av metall är särskilt robust och alltid redo att användas. Stoppuret rullas upp för hand och går sedan i upp till 30 minuter. Efter stoppet kan du avläsa tiden till 1/5 sekund. Bärväska och nackrem ingår.
Detta mekaniska stoppur av metall är särskilt robust och alltid redo att användas. Den används traditionellt för tidtagning i träning eller tävling, men den kan även användas inom många andra områden, som industri, hantverk och laboratorier. Stoppuret rullas upp för hand och går sedan i upp till 30 minuter. Efter stoppet kan du avläsa tiden till 1/5 sekund. Bärväska och nackrem ingår.
  • Start/stopp med krona
  • Återställningsknapp i sidled
  • Time-out möjlig
  • Upprullningsmekanism
  • 13 juveler
  • Boett i kromad metall
  • 1/5 sekunds steg
  • Inklusive halsrem och väska
Specifikationer
Produkttyp Analog stoppklocka
Tidsintervall 0 till 30 min.
Vikt (metrisk) 98 g