Läs mer
Mecillinam, 90+%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66774.MC
1487.80 SEK valid until 2026-07-03
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27965" för att få ditt kampanjpris.
Kvantitet 100mg
Produktkod. 15498259
  • 2125.43 SEK / 100mg
Upp till 50 % rabatt på produkter inom biovetenskap
Använd kampanjkoden 27965
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Mecillinam
White
>110°C (230°F)
MFCD00056869
14,389
BWWVAEOLVKTZFQ-NTZNESFSSA-N
(2S,5R,6R)-6-(azepan-1-ylmethylideneamino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
36273
325.43
32887-01-7
100mg
C15H23N3O3S
551°C
Soluble in water at approximately 1mg/mL
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)N=CN3CCCCCC3)C(=O)O)C
325.427
CHEBI:51208
95%