missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Meclizine-d8 Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30477322
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477322 10 mg
30472194 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30477322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM20270210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1246816-06-7
Molekylformel C25H21D8Cl3N2
Molekylvikt (g/mol) 471.92
Synonym 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl](piperazine-d8) DiHydrochloride, UCB-5062-d8, Ancolan-d8, Antivert-d8, Bonamine-d8, Bonine-d8, Calmonal-d8, Permesin-d8, Postafen-d8
LEDER CC1=CC(CN(C([2H])([2H])C2([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N2C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(Cl)C=C4)=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Meclizine-d8 Dihydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H27ClN2/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3/i14D2,15D2,16D2,17D2
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.