missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Meclizine Dihydrochloride Monohydrate, TRC

Produktkod. 30469670
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469670 10 g
30483581 5 g
30470396 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30469670 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM20270010G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 31884-77-2
Molekylformel C25 H27 Cl N2 . 2 Cl H . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 481.89
Synonym Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]-, hydrochloride, hydrate (1:2:1), Piperazine, 1-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-4-(m-methylbenzyl)-, dihydrochloride, monohydrate (8CI), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]-, dihydrochloride, monohydrate (9CI), Meclizine dihydrochloride monohydrate
IUPAC-namn 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine;hydrate;dihydrochloride
LEDER O.Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Meclizine Dihydrochloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C25H27ClN2.2ClH.H2O/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;;;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;2*1H;1H2
Formel vikt 480.1502
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.