missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Meclizine N,N’-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meclizine N,N'-Dioxide |
| CAS | 114624-70-3 |
| Molekylformel | C25 H27 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine 1,4-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27ClN2O2/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27(29)14-16-28(30,17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(C[N+]2([O-])CC[N+]([O-])(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.95 |
| Formel vikt | 422.1761 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?