Läs mer
Meclizine N’-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meclozine N-Oxide |
| CAS | 114624-69-0 |
| Molekylformel | C25 H27 Cl N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Meclozine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27ClN2O/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-28(29)16-14-27(15-17-28)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(C[N+]2([O-])CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-[(3-methylphenyl)methyl]-1-oxidopiperazin-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.95 |
| Formel vikt | 406.1812 |