Läs mer
Meclofenamate Sodium Monohydrate, Mikromol™
Descrizione
Meclofenamate Sodium Monohydrate
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Meclofenamate Sodium Monohydrate |
| CAS | 67254-91-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Meclofenamate Sodium Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H10 Cl2 N O2 . Na . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, sodium salt, hydrate (1:1:1), Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, monosodium salt, monohydrate (9CI), Lenidolor, Meclodol, Meclofenamic acid sodium salt monohydrate, Meclomen |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na.H2O/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);;1H2/q;+1;/p-1 |
| LEDER | O.[Na+].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)[O-])c1Cl |
| IUPAC-namn | sodium;2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoate;hydrate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?