Läs mer
Meclofenamic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meclofenamic Acid-d4 |
| CAS | 1185072-18-7 |
| Molekylformel | C14H7D4Cl2NO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(Nc2c(Cl)ccc(C)c2Cl)c1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.17 |