Läs mer
Meclofenamic Acid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meclofenamic Acid |
| CAS | 644-62-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Meclofenamic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H11 Cl2 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)- (7CI,8CI), Arquel, INF 4668, Meclofenamic acid, Meclophenamic acid, N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)anthranilic acid, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(3-Methyl-2,6-dichlorophenyl)anthranilic acid, NSC 95309 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1Cl |
| Visa mer |