Learn More
Meclofenamic Acid, Mikromol™
Beschreibung
Meclofenamic Acid
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Meclofenamic Acid |
| CAS | 644-62-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Meclofenamic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H11 Cl2 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)- (7CI,8CI), Arquel, INF 4668, Meclofenamic acid, Meclophenamic acid, N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)anthranilic acid, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(3-Methyl-2,6-dichlorophenyl)anthranilic acid, NSC 95309 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoic acid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?