Läs mer
Meklofenoxathydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30461557
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461557 10 mg
1 options
Produktkod. 30461557 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0044.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meclofenoxate Hydrochloride
CAS 3685-84-5
Analyt- eller komponentnamn Meclofenoxate Hydrochloride
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C12 H16 Cl N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Acetic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethyl (p-chlorophenoxy)acetate hydrochloride, Acefen, Acephen, Brenal, Cellative, Centrophenoxine, Centrophenoxine hydrochloride, Cerutil, Dimethylaminoethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Dimethylaminoethyl p-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Helfergin, Lucidril, Lucidryl hydrochloride, Marucotol, Meclofenoxate hydrochloride, Meclophenoxate hydrochloride, Methocynal, Proserout
InChI formel InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)etyl 2-(4-klorofenoxy)acetat; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 294.17
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 293,0585 g/mol