Läs mer
Meclofenoxate hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16457366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16457366 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16457366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17555
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Meclofenoxate hydrochloride, an ester of dimethylethanolamine (DMAE) and 4-chlorophenoxyacetic acid (pCPA), has been shown to improve memory, have a mentally stimulating effect, and improve general cognition.
Meclofenoxate hydrochloride, an ester of dimethylethanolamine (DMAE) and 4-chlorophenoxyacetic acid (pCPA), has been shown to improve memory, have a mentally stimulating effect, and improve general cognition.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meclofenoxate hydrochloride
CAS 3685-84-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H17Cl2NO3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.97 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (113.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C(OCC(OCCN(C)C)=O)C=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 294.17
Formel vikt 294.17
Procent renhet 98.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation