Läs mer
Meclofenoxate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meclofenoxate Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 293.0585 |