Läs mer
Mekobalamin-d3, TRC
Produktkod. 30473420
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473420 5 mg
30468363 50 mg
30477854 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473420 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2028025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C63H88D3CoN13O14P
Molekylvikt (g/mol) 1347.4
Synonym Methyl-5,6-dimethylbenzimidazolylcobalamin-d3, Methyl Vitamin B12-d3, MeCbl-d3, Algobaz-d3, Hitocobamin-M-d3, Methycobal-d3, Methylcobaz-d3
LEDER ≫O=C(N)CC1(C)C(CCC(N)=O)C2=N/C1=C(C)\C3=NC(C4C(CC(N)=O)C(CCC(NCC(OP([O-])(O[C@H]5[C@@H](O)[C@@H](N6C=[N+]([Co]C([2H])([2H])[2H])C7=C6C=C(C)C(C)=C7)O[C@@H]5CO)=O)C)=O)(C)/C([N-]4)=C(C)/C(C(CCC(N)=O)C/8(C)C)=NC8=C/2)(C)C(CC(N)=O)(C)C3CCC(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mecobalamin-d3