Läs mer
Mekonsyra, TRC
Produktkod. 30471736
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471736 25 mg
30483497 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30471736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM20289025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-59-6
Molekylformel C7 H4 O7
Molekylvikt (g/mol) 200.1
Synonym Meconic acid (6CI), 3-Hydroxy-4-oxo-1,4-pyran-2,6-dicarboxylic acid, NSC 805, Poppy acid, 4H-Pyran-2,6-dicarboxylic acid, 3-hydroxy-4-oxo-, Meconic Acid
IUPAC-namn 3-hydroxy-4-oxopyran-2,6-dikarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)C(=C(O1)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meconic Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4O7/c8-2-1-3(6(10)11)14-5(4(2)9)7(12)13/h1,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vikt 199.9957