Läs mer
Meconin (1,0 mg/ml i kloroform), TRC
Produktkod. 30481940
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30481940 1 mL
1 options
Produktkod. 30481940 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT82251X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meconin
CAS 569-31-3
Molekylformel C10 H10 O4
Kvantitet 1 mL
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-, Phthalide, 6,7-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 6,7-Dimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone, 6,7-Dimethoxyphthalide, Meconic lactone, Meconin, Meconine, NSC 35547, Opianyl
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-12-7-4-3-6-5-14-10(11)8(6)9(7)13-2/h3-4H,5H2,1-2H3
LEDER COc1ccc2COC(=O)c2c1OC
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-3H-2-benzofuran-1-one
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Formel vikt 194.0579
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Meconin 1 mg/mL