Läs mer
Meconin, TRC
Produktkod. 30010288
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010288 25 mg
17903975 5 mg
17962075 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM20290025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 569-31-3
Molekylformel C10 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-, Phthalide, 6,7-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 6,7-Dimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone, 6,7-Dimethoxyphthalide, Meconic lactone, Meconin, Meconine, NSC 35547, Opianyl
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-3H-2-benzofuran-1-one
LEDER COc1ccc2COC(=O)c2c1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meconin
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-12-7-4-3-6-5-14-10(11)8(6)9(7)13-2/h3-4H,5H2,1-2H3
Formel vikt 194.0579