Läs mer
Mecoprop-P 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324085
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30324085 5 ml
1 options
Produktkod. 30324085 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV14820200AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)Mecoprop
CAS 16484-77-8
Analyt- eller komponentnamn D(+)Mecoprop
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H11 Cl O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
LEDER C[C@@H](Oc1ccc(Cl)cc1C)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 214.65
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 214.0397 g/mol