Läs mer
Mecysteine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mecysteine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 171.0121 |
| Frakt skick | Room Temperature |