Läs mer
AMPri Med-Comfort Engångspolypropenvita överlag
Beskrivning
- Produkttyp: Overalls
- Tillverkare: AMPri
- Varumärke: Med-Comfort
- Användning som: Engångsprodukt
- : Vit
- Specialfunktioner: Stående krage
- Material: Polypropen
- PPE-kategori: PPE Cat I
- Efterlevnad av standarder: (EU) 2016/425
- Godkänd för användning med alkoholhaltiga, feta, sura, torra och vattniga livsmedel
- Användning: Skyddskläder
- Lämplig för följande sektorer: Industri, närkontaktstjänster, sjukhus och restaurangbranschen
- Fäste: Dragkedja
- Manschett: Gummiband
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsoveraller |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Standard |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Kragade |
| Visa mer |