Läs mer
AMPri Med-Comfort Engångspolypropenvita överlag
Produktkod. 31741103
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31741103 2X-large
31741007 Intermediär
31740955 Betydande
31740959 X-large
31741025 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31741103 Leverantör AMPri Leverantörsnummer 05164WXXL
Beräknad leverans: 30-11-2026
Engångsbyxor i vitt polypropen, stående krage och dragkedja, skyddskläder finns i flera storlekar.
  • Produkttyp: Overalls
  • Tillverkare: AMPri
  • Varumärke: Med-Comfort
  • Användning som: Engångsprodukt
  • : Vit
  • Specialfunktioner: Stående krage
  • Material: Polypropen
  • PPE-kategori: PPE Cat I
  • Efterlevnad av standarder: (EU) 2016/425
  • Godkänd för användning med alkoholhaltiga, feta, sura, torra och vattniga livsmedel
  • Användning: Skyddskläder
  • Lämplig för följande sektorer: Industri, närkontaktstjänster, sjukhus och restaurangbranschen
  • Fäste: Dragkedja
  • Manschett: Gummiband
Specifikationer
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Standard
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Kragade
Huva typ Standard
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Förseglad
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Längd (metrisk) 187 cm
Vikt (metrisk) 74 cm