Läs mer
AMPri Med-Comfort Grön OP-mask
Produktkod. 31741175
Change view
Färg:
Grön
Produktkod. Färg
31741175 Grön
1 options
Produktkod. 31741175 Leverantör AMPri Leverantörsnummer 02201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fleece typ IIR medicinsk mask i grön, engångsskydd för munnen.
  • Tillverkare: AMPri
  • Varumärke: Med-Comfort
  • Engångsprodukt
  • Lager: Trelagers
  • : Grön
  • Stängning: Öronögla
  • Vuxen storlek
  • Specialegenskaper: latex- och glasfiberfria
  • Medicinteknisk klass: Md klass i
  • Material: Polypropen
  • Standard: EN 14683
  • Maskklassificering: Kirurgiska masker
  • Användning: Hygieniska kläder
  • Användningsområde: Laboratorium, medicin, industri
  • Lämpliga sektorer: myndigheter, utbildning, tandvård, industri, närkontaktstjänster, sjukhus, restaurangservice och andra medicinska sektorer
  • Mått: 175 mm x 95 mm (längd x bredd)
Specifikationer
Produkttyp Kirurgisk ansiktsmask
Färg Grön
Fästtyp Öronloopar
Material Polypropen
Storlek En storlek
Sterilitet Icke-steril
Stil Veckad