Läs mer
AMPri Med-Comfort Polypropenvitt överlag
Produktkod. 31741092
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31741092 Betydande
31740956 Liten
31741020 Intermediär
31740988 X-large
31741027 2X-large
31740998 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31741092 Fournisseur AMPri Code fournisseur 05160WL
Beräknad leverans: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Engångsoverall med dragkedja och huva för skyddande användning, finns i flera storlekar.
  • Produkttyp: Overalls
  • Tillverkare: AMPri
  • Varumärke: Med-Comfort
  • Användning som: Engångsprodukt
  • : Vit
  • Specialfunktioner: Hood
  • Material: Polypropen
  • PPE-kategori: PPE Cat I
  • Efterlevnad av standarder: (EU) 2016/425
  • Lämplig för användning med alkoholhaltiga, feta, sura, torra och vattniga livsmedel
  • Användning: Skyddskläder
  • Godkänt för följande sektorer: Industri, närkontaktstjänster, sjukhus och restaurangbranschen
  • Fäste: Dragkedja
  • Manschett: Gummiband
Spécification
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Standard
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Standard
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Förseglad
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Längd (metrisk) 176 cm
Vikt (metrisk) 66 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.