Läs mer
AMPri™ Med-Comfort Premium Grip Latex Examination Gloves, PPE Cat. III
Produktkod. 16836081
Storlek:
Large
Medium
Small
X-Large
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 16836081
Brand: AMPri™ 01037XL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Non-sterile AMPri™ Med-Comfort latex examination gloves are powder-free and have a textured finish for good grip. Ideal for general laboratory use as well as clinical, pharmaceutical and food use applications, they offer excellent protection against microorganisms (viral, bacteria and fungi).
  • AQL 1.5
  • Premium grip examination gloves
  • Applications include laboratory, clinical, pharmaceutical, dental, and food industry use
  • Protect against chemicals and microorganisms
  • Ambidextrous fit
  • Powder-free
  • Non-sterile
  • Color: white
  • Textured finish
  • Disposable
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AQL 1.5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, Food grade
Färg White
Disponibel Single-use
Användning av laboratorium/renrum Laboratory
Latexfri No
Material Latex
Storlek X-Large
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm (Cuff)
Längd (metrisk) 240 mm