missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
MED23 Polyclonal antibody specifically detects MED23 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot (Negative)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MED23 |
| Användningsområden | Immunoprecipitation, Western Blot (Negative) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | FITC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | 130 kDa transcriptional co-activator, 133 kDa transcriptional co-activator, CRSP130, DRIP130DKFZp434H0117, mediator complex subunit 23CRSP133, Protein sur-2 homolog, subunit 3, 130kDa, Transcriptional coactivator CRSP130, Vitamin D3 receptor-interacting protein complex 130 kDa component |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide that maps to a region between residues 400 and 450 of human Cofactor Required for Sp1 transcriptional activation, subunit 3 using the numbering given in Swiss-Prot entry Q9ULK4 (GeneID 9439). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?