Läs mer
Medetomidine-13C,d3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30479914
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479914 10 mg
30477534 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479914 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM20325210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216630-06-6
Molekylformel 13C C12 2H3 H13 N2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 240.75
Synonym 4-[2,2,2-Trideuterio-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl-2-13C]-3H-imidazole hydrochloride, Medetomidine-13C,d3 hydrochloride, Medetomidine-13C,D3 hydrochloride (ethyl-2-13C,2,2,2-D3), Zalopine-13C,d3, 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl-2-13C,2,2,2-d3]-1H-imidazole hydrochloride, 4-(1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl-2-13C,2,2,2-d3)-1H-imidazole hydrochloride
IUPAC-namn 4-[2,2,2-trideuterio-1-(2,3-dimethylphenyl)(2^{13}C)ethyl]-1H-imidazole;hydrochloride
LEDER Cl.[2H][13C]([2H])([2H])C(c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Medetomidine ethyl-2-13C,2,2,2-d3 hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/i3+1D3;
Formel vikt 240.1302
Procent renhet >95%