Läs mer
Medetomidine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16487278
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16487278 10 mg -
16453297 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16487278 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17034B10mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Medetomidine hydrochloride is an agonist of adrenergic alpha-2 receptor, which is used in veterinary medicine for its analgesic properties.
Medetomidine hydrochloride is an agonist of adrenergic alpha-2 receptor, which is used in veterinary medicine for its analgesic properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Medetomidine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 86347-15-1
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H17ClN2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym MPV785
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (422.40 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (422.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (211.20 mM)
LEDER CC(C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C.Cl
Molekylvikt (g/mol) 236.74
Formel vikt 236.74
Procent renhet 99.92%