Läs mer
Medetomidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Medetomidine Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H |
| Formel vikt | 236.108 |
| Procent renhet | >95% |