Läs mer
Medetomidin hydroklorid, TRC
Produktkod. 18061130
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18061130 10 mg
18000650 50 mg
18053340 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18061130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM20325010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86347-15-1
Molekylformel C13 H16 N2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 236.74
Synonym Medetomidine Hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Domitor, MPV 785, Zalopine, 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, 4-(1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl)-1H-imidazole hydrochloride
IUPAC-namn 4-[1-(2,3-dimetylfenyl)etyl]-1H-imidazol; hydroklorid
LEDER Cl.CC(c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Medetomidine Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H
Formel vikt 236.108
Procent renhet >95%