Läs mer
Medetomidine, MedChemExpress
Produktkod. 16467278
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16467278 10 mg -
16439797 5 mg -
16433297 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16467278 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17034
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Medetomidine(Domtor) is a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively).
Medetomidine(Domtor) is a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Medetomidine
Fysisk form Solid
CAS 86347-14-0
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H16N2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1248.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC(C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C
Molekylvikt (g/mol) 200.28
Formel vikt 200.28
Procent renhet 99.85%