Beskrivning
- Proprietära anatomiskt formade handskformare för att ge en bekväm passform och minimerar handtrötthet
- Mjuk, formbar latexformulering med optimerad tjocklek för att ge god taktil känslighet och fingerfärdighet
- Polymerbelagd för snabb och enkel påtagning
Specifikationer
Specifikationer
| AQL | 0.65 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Material | Naturgummi latex |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | 6 |
| Sterilitet | Sterila |