Läs mer
Ansell MEDI-GRIP Latex kirurgisk handske
Produktkod. 17794949 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17794949 8.5
17734949 5.5
17744949 6
17754949 6.5
17764949 7
17774949 7.5
17784949 8
17704959 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17794949 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330200785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.70 SEK
    421.04 SEK / 50 par
    Save 97.66 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Latex, puderfria operationshandskar som ger vardagskomfort, fingerfärdighet och pålitligt skydd.
  • Proprietära anatomiskt formade handskformare för att ge en bekväm passform och minimerar handtrötthet
  • Mjuk, formbar latexformulering med optimerad tjocklek för att ge god taktil känslighet och fingerfärdighet
  • Polymerbelagd för snabb och enkel påtagning
Specifikationer
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Material Naturgummi latex
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila