Läs mer
Brady™ Mediaadapter för BMP71 Skrivare
Beskrivning
BMP71 Mediaadapter för TLS-tillbehör.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | BMP71 Etikettskrivare |
| Bredd (engelska) | 5 tum |
| Bredd (metrisk) | 127 mm |
| Höjd (engelska) | 3,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 89 mm |
| Djup (engelska) | 0,5 tum |
| Djup (metriskt) | 12.7 mm |
| Certifikat och efterlevnad | 2011/65/EU och 2015/863 |
| Kvantitet | 3 |
| Visa mer |