Läs mer
OHAUS™ Mediaflaskklämma
Produktkod. p-7158986 Handla allt Ohaus Produkter
För användning med (utrustning):
1000 ml flaska
500 ml flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15792509
Brand: OHAUS™ 30400097
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Media Bottle Clamp är designad för att säkert greppa och placera olika storlekar av flaskor.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • För användning med mediaflaskor
  • Designad för att säkert hålla flaskor på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flaskklämma
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) 500 ml flaska
Beskrivning 500 ml mediaflaskklämma