Läs mer
Corning™ Media Tech™ Glukoslösning 45 %
BIOPHARMA
Produktkod. 15363581
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15363581 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 15363581 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25037CI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Corning Klassiska tillväxtmedieprodukter kompletteras med ett omfattande utbud av exceptionellt högkvalitativa näringsämnen, kosttillskott, buffertar, antibiotika, antimykotika och andra reagens speciellt framtagna för att maximera resultat och konsistens i dina cellodlingsprocesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Glukos
Kvantitet 100 ml