Läs mer
Corning™ Fetalt bovint serum, premium (träkolstrippat)
BIOPHARMA
Produktkod. 15363691
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15363691 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15363691 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 35072CV
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Träkolstrippad FBS har lägre nivåer av lipofila föreningar som hormoner, tillväxtfaktorer och steroider. Denna produkt används av forskare som genomför receptor- eller östrogenrelaterade studier som kräver lägre nivåer av dessa komponenter.
Fetal Bovine Serum (FBS) är ett tidstestat, universellt tillskott som används i cellodling. Det tillhandahåller många föreningar som har visat sig tillfredsställa specifika metaboliska krav för cellodling, inklusive hormoner, tillväxtfaktorer, cellvidhäftningsfaktorer, pH-buffert, proteashämmare, vitaminer, mineraler, lipider och en mängd odefinierade komponenter. Serum skyddar också mot toxiska effekter associerade med pH-förändringar, närvaron av tungmetalljoner, endotoxin och proteolytisk aktivitet.
Läs mer om våra anpassade serumalternativ .
Sera bearbetning
Med hjälp av industriledande tekniker samlas blod aseptiskt in på slakterier, centrifugeras för att isolera serumet och fryses omedelbart för testning och vidare bearbetning. Det råa serumet slås sedan samman och sterilfiltreras tre gånger på 0,1 mikron med en Sterility Assurance Level (SAL) på 10-3. Varje lott måste då passera USP < 71> och EP 2.6.1 sterilitetstestning, tillväxtfrämjande testning, samt test negativt för mykoplasma och antal industriövervakade virus. Serumets äkthet verifieras med hjälp av branschledande mätningar av Gamma-Glutamyl Transferase och Cornings ’höga interna standard av≤ 10 IU/L. Ytterligare tester inkluderar endotoxin, hemoglobin, pH, osmolalitet, totalt protein och en biokemisk profil som innehåller olika metaller, proteiner, hormoner och andra metaboliter.
EDQM lämplighetsintyg
Fetal Bovine Serum, USA Ursprung
Denna produkt har beviljats ett Certificate of Suitability, R0-CEP 2018-271, av European Directorate for the Quality of Medicine (EDQM) som intygar att produkten uppfyller kriterierna som beskrivs i den aktuella versionen av monografin nr. 1483 i Europeiska farmakopén“ Produkt med risk för överföring av spongiform encefalopati hos djur.”
Ursprungsförklaring
Cornings ’premium FBS samlas endast in från statligt godkända slakterier i USA, Australien och Nya Zeeland. Allt fetalt nötkreatursserum kommer från foster som samlats in från friska nötkreaturskor och kvigor som har genomgått besiktning före och efter slakt och som har befunnits vara fria från smittsamma sjukdomar.
Cornings ’vanliga FBS kommer från regeringsregistrerade anläggningar i Nord-, Central- och Sydamerika och utanför USA. Allt fetalt nötkreatursserum kommer från foster som samlats in från friska nötkreaturskor och kvigor som har genomgått besiktning före och efter slakt och som har befunnits vara fria från smittsamma sjukdomar. Materialet exporterades från ursprungslandet tillsammans med ett veterinärhälsointyg.
'
Beställningsinfo
Levereras i fryst form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Biokemiska analyser och virustester tillgängliga på begäran
Certifikat och efterlevnad cGMP
Färg Bärnstensgul till rödaktig
Innehåll och lagring -25° till -15 °C
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Källa Bovint foster
Kvalitet Premie
Endotoxinkoncentration <0,3 EU/ml
För användning med (applikation) Används i immunanalyser och hormonstudier
Osmolalitet Testa och rapportera
pH Testa och rapportera
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad
Visa mer Visa mindre
Endast forskningsanvändning.