Learn More
Medikagensyra, TRC
Product Code. 30469807
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30469807 1 mg
30468732 5 mg
30468861 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30469807 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2038101MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 599-07-5
Molekylformel C30H46O6
Molekylvikt (g/mol) 502.68
Synonym (2beta,3beta,4alpha)-2,3-dihydroxy-Olean-12-ene-23,28-dioic acid, 2beta,3beta-dihydroxy-Olean-12-ene-23,28-dioic acid, (2beta,3beta,4alpha)-2,3-Dihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid, 2beta,3beta-Dihydroxyolean-12-en-23,28-dioic acid, Castanogenin, Medicogenic acid, NSC 382024
IUPAC-namn (2S,3R,4S,4aR,6aR,6bS,8aS,12aS,14aR,14bR)-2,3-dihydroxy-4,6a,6b,11,11,14b-hexametyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradekahydropicen-4,8a-dikarboxylsyra
LEDER CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(=O)O)[C@@H]2C1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Medicagenic Acid
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C30H46O6/c1-25(2)11-13-30(24(35)36)14-12-27(4)17(18(30)15-25)7-8-20-26(3)16-19(31)22(32)29(6,23(33)34)21(26)9-10-28(20,27)5/h7,18-22,31-32H,8-16H2,1-6H3,(H,33,34)(H,35,36)/t18-,19-,20+,21+,22-,26+,27+,28+,29-,30-/m0/s1
Formel vikt 502.3294