Läs mer
Pal International™ MediPal Alcohol-Free Disinfectant Wipes Soft Pack
Produktkod. 15154439
Change view
Mått (L x B):
300 x 200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15154439 300 x 200 mm Paket med 200
1 options
Produktkod. 15154439 Leverantör Pal International™ Leverantörsnummer S625110MPCE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Contains 200 wipes. Pal International™ MediPal Alcohol-Free Disinfectant Wipes Soft Pack are suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices.
  • Alcohol-free soft pack
  • Contains 200 cleaning and disinfecting wipes. 
  • Easy to transport and dispense
  • Suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices.
  • Effective against MRSA, TB, Acinetobacter, Norovirus and HIV
Specifikationer
Produkttyp Disinfectant Wipe
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 300 x 200 mm
Produktbeteckning
  • Medipal Disinfectant Wipes
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208-Innehåller Polyhexamethylene Biguanide Hydrochloride. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.