Läs mer
Medicinsk viskositetsstandard, 10,0 mPa.s (25,00 °C ), Paragon Scientific™
Produktkod. 16090220
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16090220 100 ml 100ml
16000230 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16090220 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer MGVS100100
Testad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162. Dessa medicinska viskositetsstandarder är helt spårbara till nationella standarder och är även kompatibla med testutrustning. Används vanligtvis, men inte begränsat till, kalibrering och verifiering av viskositetsmätutrustning.
  • Fullt spårbart till internationella standarder
  • Certifierad i enlighet med ISO 17025 & ISO 17034 under Paragons UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 12 månaders hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
  • Innehåller antibakteriellt medel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 / ISO 17034, ISO 17034
Kvantitet 100 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.