Läs mer
Medicinsk viskositetsstandard, 3,0 mPa.s (25,00 °C ), Paragon Scientific™
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Fullt spårbart till internationella standarder
- Certifierad i enlighet med ISO 17025 & ISO 17034 under Paragons UKAS-ackreditering
- Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad
- 12 månaders hållbarhet
- Tillverkad i Storbritannien
- Innehåller antibakteriellt medel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 / ISO 17034, ISO 17034 |
| Kvantitet | 100 ml |
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.