Läs mer
Medicinsk viskositetsstandard, 6,0 mPa.s (25,00 °C ), Paragon Scientific™
Produktkod. 16010240
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 16010240
Brand: Paragon Scientific MGVS60100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162. Dessa medicinska viskositetsstandarder är helt spårbara till nationella standarder och är även kompatibla med testutrustning. Används vanligtvis, men inte begränsat till, kalibrering och verifiering av viskositetsmätutrustning.
  • Fullt spårbart till internationella standarder
  • Certifierad i enlighet med ISO 17025 & ISO 17034 under Paragons UKAS-ackreditering
  • Certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 12 månaders hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
  • Innehåller antibakteriellt medel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 / ISO 17034, ISO 17034
Kvantitet 100 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.