Beskrivning
Utför både rutinmässiga kliniska och biovetenskapliga separationer med Thermo Scientific™ Medifuge™ Klinisk centrifugering. Den passar in i sin kompakta design och sticker ut med den unika Thermo Scientific™ DualSpin™ rotor med en 2-i-1 hybriddesign. Byt enkelt mellan skopor med fast vinkel och svängande skopor med samma rotor. Fyra anpassningsbara program låter dig snabbt köra rutinprotokoll. Tre valbara retardationsprofiler, inklusive broms-off-alternativ, är designade för att optimera separationen.
- Varje Medifuge-centrifug kommer som ett paket, inklusive:
- Medifuge liten bänkcentrifug
- DualSpin rotorkropp
- Skopor med fast vinkel (sats om 8)
- Svängande skopor (sats med 8)
- Gröna/korta distanser (sats med 8)
- Gula/långa distansbrickor (sats med 8)
- Unik DualSpin-rotor, har hybriddesign med utbytbar fast vinkel och svängande skopor
- lätt kompositrotor är lätt att hantera och sparar energi vid acceleration/retardation
- Stor, starkt upplyst display är lätt att läsa och snabb stängning av locket med ett klick förenklar hanteringen
- Fyra anpassningsbara program för att snabbt köra rutinprotokoll
- Tre valbara retardationsprofiler inklusive broms-off-alternativ är designade för att optimera separationen
- Tyst drift vid ljudnivå mindre än 56 dBA
- Nödöppning av locklås tillgänglig vid strömavbrott
- Certifieringar: UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA klass 1
- Standarder: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 x 15 ml (fast vinkel), 8 x 10 ml (svängande skopa) |
| Max. Hastighet | 4,900 rpm |
| Max. RCF | 3 114 x g (fast vinkel); 3 490 x g (svängande skopa) |
| Kylt | Nej |
| Höjd (engelska) Exteriör | 94,3 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 240 mm |
| Längd (engelska) Exteriör | 176,8 tum |
| Längd (metrisk) Exteriör | 450 mm |
| Bullernivå | <56 dB(A) (svängande skopa) |
| Säkerhetsfunktioner | locklås, stålarmerad ring, visningsport för hastighetskalibrering, lock nödöppning |
| Visa mer |